Learn More
Brady™ Etiquetas para placas de clasificación e identificación de poliéster MiniMark™
Código de producto. 11761825
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
Altura (métrico):
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
11761825 38,1 mm 19,05 mm cada uno
11731825 25,4 mm 12,7 mm cada uno
11771795 50,8 mm 25,4 mm cada uno
11791785 69,85 mm 31,75 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11761825
Marca: Brady™ 710087
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
  • Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS, Directiva 2002/95/CE
Descripción Etiquetas para placas de clasificación e identificación MiniMark
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco
Pantalla Blank
Acabado Satinado
Formato Die-cut
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta para placas de clasificación e identificación
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identifique sus placas de clasificación y activos con estas etiquetas de aspecto metálico
Para utilizar con (equipo) Impresora MiniMark
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
N.° por paquete Paquete de 3150
Cantidad 3150/Paq.
Tamaño (métrico) 38,1 x 19 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0028 in
Grosor (métrico) 0,071 mm
Dimensions (LxW) 19,05 x 38,10 mm
Longitud (imperial) 0,75 in
Longitud (métrico) 19.05 mm
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,1 mm
Altura (métrico) 19,05 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-6-8423