Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas industrial MiniMark™
Código de producto. 11504204
Change view
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11504204 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 11504204 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 113212
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Impresora MiniMark
Color Negro
Material Vinilo
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (métrico) 30 m
Anchura (métrico) 203 mm
Altura (métrico) 178 mm
Grosor (métrico) 0,102 mm
Fondo (métrico) 267 mm
Dimensiones (L x An) 100 mm de ancho
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Capacidad de color monocromo/a
Descripción Cinta de vinilo MiniMark para interior/exterior
Acabado Brillo
Incluye Software MarkWare
Velocidad de impresión 76,20 mm/seg.
Tipo de software MarkWare
Tipos de conector Fuente de alimentación de CA, tipo de enchufe británico
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +82°C
Peso (métrico) 2,2 kg
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado Arc Flash, Etiquetado de códigos de barras, Etiquetado de centros de datos, Identificación de instalaciones, seguridad y mantenimiento
Cantidad 1 unidad