Learn More
Brady™ Cinta de vinilo para interiores/exteriores MiniMark
Código de producto. 10775674
Click to view available options
Color:
Amarillo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10775674
Marca: Brady™ 120862
Cinta fabricada con vinilo B-7569 para uso en interiores y exteriores.
  • B-7569 es ideal para etiquetas de instalaciones interiores y exteriores, incluidas etiquetas 5S, etiquetas de seguridad, etiquetas de advertencia, marcadores de tuberías, etiquetas de equipo y etiquetas visuales en el lugar de trabajo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Recubrimiento None
Color Amarillo
Pantalla Blank
Acabado Satinado
Formato Continuous
Material Vinilo (B-7569)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Facility identification, Floor marking, Hazard communication identification, Pipe and valve marking, Safety identification, Warehouse marking
Para utilizar con (equipo) MiniMark
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20°C
N.° por paquete 1 Roll/Box
Intervalo de temperatura (imperial) -4°F to +167°F
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C to +75°C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 33,53 m x 101,6 mm
Longitud (imperial) 110 ft.
Longitud (métrico) 33.53 m
Anchura (imperial) 4 in.
Anchura (métrico) 101.60 mm
Alternate Part Number TAPE CART MMK 100 MM YELLOW B7569 35M