missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Cinta de vinilo para interiores/exteriores MiniMark

Código de producto. 10703424
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
10703424 Verde cada uno
10775674 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10703424 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 120864

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cinta fabricada con vinilo B-7569 para uso en interiores y exteriores.

  • B-7569 es ideal para etiquetas de instalaciones interiores y exteriores, incluidas etiquetas 5S, etiquetas de seguridad, etiquetas de advertencia, marcadores de tuberías, etiquetas de equipo y etiquetas visuales en el lugar de trabajo

Especificaciones

Certificaciones/conformidad BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Recubrimiento None
Color Verde
Pantalla Danger
Acabado Satinado
Formato Continuous
Material Vinilo (B-7569)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Facility identification, Floor marking, Hazard communication identification, Pipe and valve marking, Safety identification, Warehouse marking
Para utilizar con (equipo) MiniMark
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20°C
N.° por paquete 1 Roll/Box
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 33,53 m x 101,6 mm
Longitud (imperial) 110 ft.
Longitud (métrico) 33.53 m
Anchura (imperial) 4 in.
Anchura (métrico) 101.60 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.