Learn More
Brady™ Cinta de vinilo para interiores/exteriores MiniMark™
Código de producto. 12652990
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 101,6 mm
30,48 m x 28,58 mm
30,48 m x 57,15 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Dorado
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Color unitSize
12652990 30,48 m x 28,58 mm Gris cada uno
10516654 30,48 m x 101,6 mm Amarillo cada uno
11724934 30,48 m x 57,15 mm Verde cada uno
11764934 30,48 m x 57,15 mm Morado cada uno
11704944 30,48 m x 101,6 mm Azul cada uno
11734934 30,48 m x 57,15 mm Azul cada uno
11724924 30,48 m x 28,58 mm Amarillo cada uno
11544194 30,48 m x 101,6 mm Blanco cada uno
11784924 30,48 m x 28,58 mm Morado cada uno
11351502 30,48 m x 101,6 mm Marrón cada uno
11704934 30,48 m x 57,15 mm Amarillo cada uno
12682990 30,48 m x 101,6 mm Naranja cada uno
11714934 30,48 m x 57,15 mm Rojo cada uno
11734944 30,48 m x 101,6 mm Morado cada uno
11361502 30,48 m x 101,6 mm Dorado cada uno
10365484 30,48 m x 101,6 mm Rojo cada uno
11794924 30,48 m x 57,15 mm Blanco cada uno
11754934 30,48 m x 57,15 mm Gris cada uno
11714924 30,48 m x 28,58 mm Blanco cada uno
11754924 30,48 m x 28,58 mm Azul cada uno
11734924 30,48 m x 28,58 mm Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 12652990 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 115753
This MiniMark™ Indoor/Outdoor Vinyl Tape made of B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items.
  • Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
  • The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE
Descripción MiniMark Indoor/Outdoor Vinyl Tape
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Revestimiento de polvo
Color Gris
Acabado Satinado
Formato Rollo
Material Vinilo
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Cinta para interiores/exteriores
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para identificación de seguridad y de instalaciones
Para utilizar con (equipo) Impresora MiniMark
Satinado 50 unidades Gardner, 60°
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 Roll/Box
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +180°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0,024 mm
Dimensions (LxW) 30,48 m x 28,58 mm
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30 m
Anchura (imperial) 1,13 in
Anchura (métrico) 29 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1.13 in.
Alternate Part Number MINIMARK B-595 29 mm Grey