Learn More
Brady™ Cintas de alto rendimiento MiniMark™
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cintas de impresoras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Verde |
| Para utilizar con (equipo) | MiniMark |
| Longitud (imperial) | 98.4 yd. |
| Anchura (imperial) | 4.33 in. |
| Longitud (métrico) | 90 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm de diámetro interior |
| Dimensiones (L x An) | 90 m × 110 mm (L × An) |
| Descripción | Cinta verde de 110 mm |
| Mostrar más |