Learn More
Brady™ Cintas de alto rendimiento MiniMark™
Código de producto. 10215044
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
10215044 Blanco cada uno
11524214 Azul cada uno
11544214 Verde cada uno
11534214 Rojo cada uno
4 options
Código de producto. 10215044
Marca: Brady™ 710343
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MiniMark™ High Performance Ribbons for printing on B-595 Vinyl, excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
  • Cintas de impresoras
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) MiniMark
Longitud (imperial) 76.6 yd.
Anchura (imperial) 4.33 in.
Longitud (métrico) 70 m
Anchura (métrico) 110 mm
Diámetro (métrico) 12,7 mm de diámetro interior
Dimensiones (L x An) 70 m × 110 mm (L × An)
Descripción Cinta blanca de 110 mm
Caras imprimibles Lado de tinta fuera
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number MNK White Ribbon