Learn More
Lovibond™ Sulfato Minikit™
Código de producto. 10472301
Click to view available options
temp:
De 40 a 4000 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10472301
Marca: Lovibond™ 414310
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la determinación de niveles de sulfato entre 40 y 200 mg/l.
Cantidad 1 unidad
temp De 40 a 4000 mg/l
Tipo Sulfato Minikit
compliance-icons
Nombre del producto
  • MINIKIT TEST SULFATE HIGH AF431 .
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: barium chloride dihydrate