Learn More
Lovibond™ Análisis de agua Minikit
Descripción
El análisis de agua Lovibond™ Minikit es fácil de utilizar y proporciona resultados muy precisos.
- Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
- Alta precisión
- Reactivos en comprimidos Lovibond™ envuelta en aluminio con una vida útil mínima garantizada de 5 años
- Envío sin restricciones
- Almacenamiento seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Alcalinidad total M |
| Incluye | Caja con tapa abatible que contiene un tubo agitador, reactivos en comprimidos de disolución rápida e instrucciones. |
| Cantidad | 1/Paq. |
| temp | De 10 a 500 mg/l |
| Suficiente para | Aproximadamente 40 pruebas |
| Método de prueba | Recuento de comprimidos |
| Tipo | Kit de análisis de agua Minikit |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- MINIKIT TEST ALKALINITY TOTAL M AF413 .
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium bisulphate