Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de escritura de polietileno Minigrip™
Código de producto. p-8000587
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Altura (métrico):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
11388193 115 mm 115 mm paquete de 100
11998267 230 mm 325 mm paquete de 100
11368203 254 mm 356 mm paquete de 100
11378203 279 mm 406 mm paquete de 100
11358203 57 mm 76 mm paquete de 100
11378193 60 mm 60 mm paquete de 100
11587863 90 mm 115 mm paquete de 100
11597863 125 mm 190 mm paquete de 100
11988267 150 mm 230 mm paquete de 100
9 options
Produktkod. 11388193
Brand: Bryson Packaging™ BAJ340040H
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Almacene y envíe muestras y material de oficina en bolsas resellables. Las bolsas de escritura de polietileno Bryson™ Minigrip™ son bolsas de polietileno transparente con tres barras blancas para el etiquetado. Las bolsas cuadradas y rectangulares están disponibles en una amplia gama de tamaños. Envases de 100 y 1,000.
  • Bolsas de polietileno transparentes con tiras resellables Grip Seal
  • Tres líneas de escritura de etiquetado de tamaño generoso para facilitar la identificación y la organización
  • Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
  • Disponibles en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de almacenamiento
Specifikationer
Descripción Bolsa de escritura resellable
Color Transparente con bandas blancas
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
Material Polietileno
Grosor (métrico) 50 μm
Cantidad 100/paq.
Anchura (métrico) 115 mm
Altura (métrico) 115 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.