Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de polieteretercetona
Descripción
- Disponibles en una amplia gama de tamaños y capacidades
- Con tiras resellables
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bolsa resellable |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras |
| Material | Polietileno |
| Anchura (métrico) | 40 mm |
| Altura (métrico) | 65 mm |