Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de polieteretercetona
Beschreibung
- Disponibles en una amplia gama de tamaños y capacidades
- Con tiras resellables
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Bolsa de escritura resellable |
| Color | Transparente con bandas blancas |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras |
| Material | Polietileno |
| Altura (métrico) | 457 mm |
| Anchura (métrico) | 330 mm |
| Grosor (métrico) | 50 μm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?