Descripción
- Interrupción mecánica automatizada a través del batido de gránulos,
- Ideal para aplicaciones de lisis celular de alto rendimiento que incluyen extracción de ADN/ARN, extracción de proteínas y análisis de residuos de pesticidas
- La ventana de la tapa permite ver el proceso de molienda.
- Tapa con interruptor de bloqueo de seguridad para detener el motor si se abre la tapa durante la molienda.
- La pantalla LCD muestra los tiempos de ejecución.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tissue Homogenizer |
| Caballos de fuerza | Motor de 1/7 CV |
| Descripción | Diseñado para interrumpir los materiales celulares al oscilar las placas de titulación de pocillos profundos verticalmente. |
| Para utilizar con (aplicación) | Tissue homogenization, DNA/RNA research and extraction, cell lysis, protein extraction, biofuel research, pesticide residue extraction using QuEChERS or the SweEt method. |
| Modelo | HG-400 MiniG Tissue Homogenizer |
| N.º de carreras | 500 to 1500 strokes/min. |
| Cantidad de embalaje | 1 Cada una |
| Tipo de muestra | Animal tissue, plant tissue, cell cultures, fruit, cannabis, seeds, yeast and bacteria. |
| Peso (métrico) | 18kg |