Learn More
Kartell™ MiniFix Micropipettor
Descripción
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Diseñado para un funcionamiento rápido, repetitivo y preciso
- Muy compacto en términos de tamaño y peso
- Diseñado para trabajos diarios de riesgo biológico
- Las puntas Kartell™ encajan en el eje cónico al igual que la mayoría de los otras puntas disponibles en tienda
- El botón del émbolo tiene un color diferente según la dosificación capacidad
- Calibrado individualmente de conformidad con ISO8655, la nueva norma internacional para aparatos volumétricos accionados por pistón
- Lleva la Marca de conformidad CE
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,3% |
| Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
| Puntas compatibles | Kartell™ 961 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Material | Polipropileno |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | 500 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajos rutinarios o de riesgo biológico, análisis in situ y muestreo |
| Mostrar más |