Learn More
Sampling Systems™ MiniCorer
Código de producto. 15809391 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
190 mm
235 mm
295 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15809391 235 mm cada uno
15819391 295 mm cada uno
15899381 190 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15809391
Marca: Sampling Systems™ 7008A02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para el muestreo de polvos pegajosos y cohesivos, así como productos como el queso. MiniCorer Sampling Systems™ es excelente para tomar muestras de productos semisólidos.
  • Acero inoxidable 316L
  • Acabado pulido brillante de alta calidad
  • Fabricación libre de grietas
  • Gire el mango a medida que el tomamuestras se introduce en el producto para permitir que un núcleo del producto que se va a cortar
  • Retire el tomamuestras cuando haya terminado
Especificaciones
Tipo de producto Corer
Material Acero inoxidable (316L)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Acabado Brillo
Diámetro (métrico) 18 mm de diámetro máx. de la cuchilla
Longitud (métrico) 235 mm