Learn More
Greiner Bio-One Tubo MiniCollect™. Tapón lavanda, K3E K3EDTA, no estéril
Descripción
- La pared interior está recubierta con K3E K3EDTA secado en aerosol como anticoagulante para unir los iones de calcio e interrumpir la cascada de coagulación.
- Utilizado para hematología.
- Disponible en diferentes cantidades.
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | K3 E K3 EDTA |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 0,25/0,5 ml |
| Cierre incluido | Sí |
| Color del tapón | Lavanda |