Learn More
HUBER Enfriador Minichiller300
El Minichiller compacto es una solución de refrigeración económica y respetuosa con el medio ambiente para muchas aplicaciones de laboratorio. Minichiller puede ahorrar hasta 48 000 l de agua en una semana de trabajo y permitir condiciones de aplicación estables debido a valores constantes de temperatura, presión y caudal.
Marca:  HUBER 3006.0063.99
Código de producto. 15565794
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Alta eficiencia
  • Control preciso de la temperatura
  • Bomba de circulación potente
  • Construcción en acero inoxidable resistente
  • Funcionamiento continuo y fiable con funciones de aviso
  • Fácil de llenar y vaciar
  • Indicador de nivel de llenado iluminado
  • Visor LED de temperatura
  • Temperatura permisible en conducto de retorno de + 80 °C