Learn More
HUBER Enfriador Minichiller280
Descripción
- Los minichiller pueden ahorrar hasta 48 000 litros de agua en una semana de trabajo
- Su bajo precio de adquisición se traduce periodo de tiempo hasta el retorno de la inversión muy corto
- Valores constantes para cantidades de temperatura, presión y caudal que ofrecen condiciones de aplicación estables
- Indicador de temperatura grande e indicador de nivel de llenado
- LED de estado de la bomba, refrigeración y calefacción
- Opcionalmente, el calentador disponible puede ampliar el rango de temperatura a + 100 °C.
- Disponible como modelos refrigerados por aire y por agua
- La solución de refrigeración económica y respetuosa con el medio ambiente utiliza refrigerantes naturales
- Alta eficiencia
- Control preciso de la temperatura
- Bomba de circulación potente
- Construcción en acero inoxidable resistente
- Funcionamiento continuo y fiable con funciones de aviso
- Fácil de llenar y vaciar
- Indicador de nivel de llenado iluminado
- Visor LED de temperatura
- Funcionamiento sencillo con solo tres teclas
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura ambiente | De -5 °C a 40 °C |
| Caudal | 20/ l/min |
| Tipo de bomba | Circulación |
| Intervalo de temperatura | De -5 °C a +40 °C |
| Presión máxima | 0.25 bar |
| Modelo | Minichiller 280 |
| Nivel de ruido | 49 dB |
| Refrigerante | R290 |
| Estabilidad de la temperatura | &plusnm; 1 °C |
| Anchura (métrico) | 225 mm |
| Mostrar más |