Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Agitador en miniatura KM 2
Código de producto. 10085010
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 30 a 420 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10085010
Marca: Edmund Bühler GmbH™ 6113 000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agitador KM 2 de alta fiabilidad con movimiento de agitación orbital que requiere poco espacio.
  • Movimiento de agitación orbital
  • Tamaño de plataforma: 200 x 295 mm
  • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 250 x 415 x 145 mm
  • Recorrido: 20 mm
  • Intervalo de velocidad: De 5 a 220 rpm
  • 2 kg de capacidad de carga
  • Pantalla LED: De 0 a 99 h 59 min, o continuo
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 2 kg
Intervalo de velocidad De 30 a 420 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Tipo de producto Agitador en miniatura
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 410 mm
Altura (métrico) 130 mm
Anchura (métrico) 220 mm
Peso (métrico) 8,5 kg
Modelo KM 2
Rango de humedad ∼ 85%
Tipo de motor Orbital