Learn More
Edmund Buhler Agitador con batería KM 2 Akku
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 30 a 420 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- El agitador con batería KM 2 Akku con movimiento orbital puede utilizarse para varias tareas gracias a su batería sin conexión a la red con un tiempo de funcionamiento de min
- 40 horas
- La plataforma de agitación de 200 x 295 mm se puede cargar con un máximo de 2 kg
- La carrera del agitador de laboratorio KM 2 Akku es de 20 mm y la velocidad de agitación oscila entre 5 y 220 rpm
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 8 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 2 kg |
| Intervalo de velocidad | De 30 a 420 rpm |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 40 °C |
| Admite | 20 matraces Erlenmeyer de 10mL, 12 matraces Erlenmeyer de 50 mL |
| Tipo de producto | Agitador en miniatura |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 410 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Mostrar más |