Learn More
BOLA Miniature Screw-in Adaptors
Código de producto. 10459191
Change view
Click to view available options
Conexiones:
Hembra
Macho
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Conexiones Diámetro interior (métrico) unitSize
10459191 Hembra 0,8 mm cada uno
10574972 Macho 1,6 mm cada uno
10053241 Macho 0,8 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10459191
Marca: BOLA F71602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Miniature Screw-in Adaptors PTFE, UNF 1/4 28G female, NPT 1/4 in.
Adaptor made of PTFE for transition from female thread UNF ¼ in. 28 G to male thread NPT 1/8 in. or NPT ¼ in..
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 1.6 mm
Conexiones Hembra
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm