Learn More
Cole-Parmer Miniature Check Valves, Hose Barb, Polypropylene and Viton™
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. 0.18 psi breaking pressure
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de los tubos | 0.125 in. |
| Capacidad de flujo | 0.11 |
| Conexión | Manguera dentada de 1/8 in |
| Puerto de salida | Barbed |
| Material (sello) | Viton |