Learn More
BOLA Miniature 2-Way Stopcocks
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,8 x 1,6 mm
1,6 x 3,2 mm
Longitud (métrico):
32 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
2-way stopcock with straight bore and two connections.
Available either with two female threads UNF ¼ in. 28 G or with one female thread UNF ¼ in. 28 G and one male thread UNF ¼ in. 28 G.
Total height including stopcock plug made of FEP: 20 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,8 x 1,6 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 32 mm |
| Tamaño del tapón | UNF 1⁄4 in. 28G |
| Certificaciones/conformidad | FDA |