Learn More
BOLA Miniature 2-Way Stopcocks
Código de producto. 10535552
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,8 x 1,6 mm
1,6 x 3,2 mm
Longitud (métrico):
32 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10535552
Marca: BOLA F73002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Miniature 2-Way Stopcocks PTFE
2-way stopcock with straight bore and two connections.
Available either with two female threads UNF ¼ in. 28 G or with one female thread UNF ¼ in. 28 G and one male thread UNF ¼ in. 28 G.
Total height including stopcock plug made of FEP: 20 mm.
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,8 x 1,6 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 32 mm
Tamaño del tapón UNF 1⁄4 in. 28G
Certificaciones/conformidad FDA