Learn More
Applied Biosystems™ Termociclador MiniAmp™
Código de producto. p-7181555 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Garantía:
Garantía limitada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Garantía unitSize
15856152 Garantía limitada cada uno
1 options
Código de producto. 15856152
Marca: Applied Biosystems™ A37834
El termociclador Applied Biosystems MiniAmp es un termociclador compacto, exacto y económico diseñado para adaptarse a todos los flujos de trabajo de PCR esenciales de su laboratorio.
The Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fit your lab's basic thermal cycling needs. The MiniAmp Thermal Cycler has a 5-inch color touchscreen, making it easy to control, and it can also be accessed through Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
El termociclador MiniAmp cuenta con una pantalla táctil en color de 5 pulgadas, lo que facilita su control, y también se puede acceder a ella a través de Thermo Fisher Connect, lo que le brinda libertad para diseñar y cargar sus métodos de forma segura desde cualquier dispositivo móvil u ordenador de escritorio.
Características y ventajas principales:
  • Tamaño reducido: con dimensiones de 19 cm de ancho y 39 cm de profundidad, puede instalar el termociclador MiniAmp prácticamente en cualquier lugar. Además, como el flujo de aire es de delante hacia atrás, puede ajustar varias unidades una junto a la otra para ahorrar un valioso espacio en el banco.
  • Pantalla táctil a color intuitiva de 5 pulgadas: para la programación y el entrenamiento fáciles de nuevos usuarios
  • Compatible con Wi-Fi y accesible a través de Thermo Fisher Connect: le brinda libertad para diseñar y cargar sus métodos de forma segura desde cualquier dispositivo móvil u ordenador de escritorio
Plásticos para PCR Applied Biosystems
Los plásticos para PCR Applied Biosystems se han diseñado y validado para funcionar con nuestros termocicladores durante más de 25 años. Hay opciones disponibles para cada formato y capacidad de procesamiento, para garantizar resultados coherentes y precisos en cualquier experimento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento • Termociclador MiniAmp
• Cable de alimentación específico del país
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) Consumibles plásticos GeneAmp de Applied Biosystems
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Rápida, estándar
Dimensiones 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in)
Capacidad 96 pocillos, 0,2 ml
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (5 pulg)
Tipo de producto Termociclador
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, Ethernet
Vataje 500 W
Velocidad de rampa máxima 3 °C/s (bloque), 2,2 °C/s (muestra)
N.º de programas > 1000 protocolos
Cantidad 1 Instrument
Peso 5,9 kg (13 lb.)
Configuraciones de bloques 96-well Isothermal Block