Learn More
Applied Biosystems™ Termociclador MiniAmp™ Plus
Código de producto. p-7181554
Click to view available options
Cantidad:
1 Instrument
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15866152
Marca: Applied Biosystems™ A37835
El termociclador Applied Biosystems MiniAmp Plus es un termociclador compacto, exacto y económico diseñado para adaptarse a todos los flujos de trabajo de PCR esenciales de su laboratorio.
The Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fit your lab's basic thermal cycling needs. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex Blocks temperature-control technology enable simple, accurate optimization. The MiniAmp Plus Thermal Cycler can be accessed through Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
Las innovaciones como una pantalla táctil en color y la tecnología de control de temperatura de bloques VeriFlex permiten una optimización sencilla y precisa. Se puede acceder al termociclador MiniAmp Plus a través de Thermo Fisher Connect, lo que le ofrece la libertad de diseñar y cargar sus métodos de forma segura desde cualquier dispositivo móvil u ordenador de sobremesa.
Características y ventajas principales:
  • Bloques VeriFlex: con tres zonas de temperatura independientes para un control preciso de la temperatura junto con la optimización de PCR
  • Pantalla táctil a color intuitiva de 5 pulgadas: para la programación y el entrenamiento fáciles de nuevos usuarios
  • Tamaño reducido: con dimensiones de 19 cm de ancho y 39 cm de profundidad, puede instalar el termociclador MiniAmp prácticamente en cualquier lugar. Además, como el flujo de aire es de delante hacia atrás, puede ajustar varias unidades una junto a la otra para ahorrar un valioso espacio en el banco.
  • Compatible con Wi-Fi y accesible a través de Thermo Fisher Connect: le brinda libertad para diseñar y cargar sus métodos de forma segura desde cualquier dispositivo móvil u ordenador de escritorio
Plásticos para PCR Applied Biosystems
Los plásticos para PCR Applied Biosystems se han diseñado y validado para funcionar con nuestros termocicladores durante más de 25 años. Hay opciones disponibles para cada formato y capacidad de procesamiento, para garantizar resultados coherentes y precisos en cualquier experimento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento • Termociclador MiniAmp
• Cable de alimentación específico del país
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) Consumibles plásticos GeneAmp de Applied Biosystems
Uniformidad térmica < 0,5 °C (30 segundos después de alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Rápida, estándar
Dimensiones 15.4 x 7.5 x 7.9 in. (39 x 19 x 20 cm)
Capacidad 96-well, 0.2 mL
Tensión 100/240 V
Tipo de pantalla 20 cm (5 pulg) Color TFT LCD
Tipo de producto Termociclador
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, Ethernet
Vataje 500 W
Velocidad de rampa máxima 3,5 °C/s (bloque), 2,7 °C/s (muestra)
N.º de programas > 1000 protocolos
Cantidad 1 Instrument
Peso 5,9 kg (13 lb.)
Configuraciones de bloques 96 pocillos, bloque VeriFlex de 3 zonas