Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus Thermal Cycler + Plastics Packages
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
The Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fit your lab’s basic thermal cycling needs. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex Blocks temperature-control technology enable simple, accurate optimization. The MiniAmp Plus Thermal Cycler can be accessed through Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
- Bloques VeriFlex con tres zonas de temperatura independientes para un control preciso de la temperatura durante la optimización de PCR
- Tamaño reducido
- El flujo de aire es de delante hacia atrás, lo que permite colocar varias unidades una lado de la otra para ahorrar espacio en la mesa de trabajo.
- Diseñado para su uso con el sistema de PCR ProFlex™ de 3 x 32 pocillos y todos los termocicladores de 96 pocillos estándares de Applied Biosystems
- Lengüetas laterales dobles fáciles de cortar para una separación sencilla en tres placas individuales de 32 pocillos
- Con semifaldón para un fácil manejo y etiquetado
- Volumen de trabajo estándar de 250 µl, con un volumen de pocillo máximo de 300 µl cuando se utiliza con una película adhesiva
- Etiquetado alfanumérico en cada placa de 32 pocillos para facilitar la identificación de los pocillos
- Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud térmica | ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) |
| Contenido y almacenamiento | • Termociclador MiniAmp Plus • 5 placas de reacción MicroAmp Triflex y tres placas de reacción de PCR de 32 pocillos (100 placas en total) • 2 películas adhesivas transparentes de 32 pocillos MicroAmp (100 cierres en total) |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Uniformidad térmica | < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) |
| Velocidad de reacción | Rápida, estándar |
| Dimensiones | 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in) |
| Capacidad | 96 pocillos, 0,2 ml |
| Tensión | 100 - 240 V |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (5 pulg) |
| Tipo de producto | Termociclador |
| Mostrar más |