Learn More
Fisherbrand™ Mini agitador vorticial
Código de producto. p-7162413 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Gris
Morado
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
16343196 Verde cada uno
16363196 Morado cada uno
16373196 Rojo cada uno
16353196 Gris cada uno
4 options
Código de producto. 16343196
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vórtice de tamaño mini, mezcla potente para tubos de hasta 50 ml.
  • Compact
  • Mezcla potente
  • Activación táctil
Especificaciones
Órbita 4,5 mm
Intervalo de velocidad 2800 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, ≤ 50 W
Capacidad de tubos 50 mL
Tipo de tapón UE y UK
Material Base de plástico ABS, plataforma de caucho TPR
Dimensiones (L x An) 3,8 x 3,8 pulg.
Altura (imperial) 7 in
Altura (métrico) 6,35 cm
Longitud (imperial) 3,8 in
Longitud (métrico) 9,65 cm
Anchura (imperial) 3,8 in
Anchura (métrico) 9,65 cm
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg
Color Verde
Incluye Cabeza de copa
Tipo de motor CC
Modos de funcionamiento Pantalla