Learn More
Heathrow Scientific™ Mezcladora vorticial universal mini
Código de producto. p-7161576 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul, gris
Morado, gris
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Antes de utilizar la unidad vórtex mini por primera vez, lea atentamente el manual de instrucciones. El manual contiene información importante, medidas de seguridad e instrucciones de funcionamiento.
Código de producto. 15901137
Marca: Heathrow Scientific™ 120567
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Antes de utilizar la unidad vórtex mini por primera vez, lea atentamente el manual de instrucciones. El manual contiene información importante, medidas de seguridad e instrucciones de funcionamiento.
El pequeño tamaño del vórtex mini con su máxima potencia ofrece una agitación en vórtex inmediata para una variedad de tamaños de tubo. Una operación sencilla de inicio táctil permite un rendimiento de mezcla excepcional con una sola mano.
  • Materiales de ABS y silicona para resistir los productos químicos más comúnmente utilizados
  • El diseño de perfil bajo y el tamaño reducido de tan solo 19,92 cm (4,3 pulg.) de ancho, ahorran un valioso espacio en la mesa de trabajo y en las campanas extractoras
  • La acción vorticial rápida ahorra tiempo y permite la mezcla rápida de muestras
  • El diseño moderno permite un sencillo inicio del funcionamiento con una sola mano y detiene la agitación cuando se levanta el tubo
  • Al realizar procedimientos repetitivos, una fuerza de activación baja ayuda a evitar la fatiga del usuario
  • El diseño libre de mantenimiento y la garantía de 5 años ayudan a reducir el coste de propiedad
  • La plataforma estable reduce la posibilidad de caídas de las muestras durante el funcionamiento
  • El funcionamiento silencioso y las bajas vibraciones ayudan a los usuarios a concentrarse
  • EE. UU. y UE Patente de utilidad pendiente, patente de diseño de EE. UU. n.º. D814,045
Especificaciones
Órbita 6 mm
Intervalo de velocidad 4500 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V
Tensión 100/240 V
Vataje 7,8 W
Amperaje 0,3 A
Admite Tubos de 15 ml a 50 ml (llenos hasta aproximadamente el 75 %)
Capacidad de tubos Hasta 50 ml
Tipo de producto Touch Vortexer
Tipo de tapón 4 interchangeable
Frecuencia 50/60 Hz
Material Base de plástico ABS, plataforma ABS
Fondo (imperial) 2,9 in
Fondo (métrico) 75 mm
Dimensiones (L x An) 5,1 x 4,3 pulg
Altura (imperial) 3 in
Altura (métrico) 7,62 cm
Longitud (imperial) 5,1 in
Longitud de la plataforma (imperial) 5,2 in
Longitud (métrico) 12,95 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 132 mm
Anchura (imperial) 4,3 in
Anchura de la plataforma (imperial) 4,4 in
Anchura (métrico) 10,92 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 110 mm
Peso con embalaje (imperial) 2,78 lb
Peso con embalaje (métrico) 1,25 kg
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 0,09 kg
Color Morado, gris
Modelo 120567
Incluye 1 vórtex mini, 2 tapones de silicona, 1 adaptador de alimentación con doble aislamiento y bajo voltaje con 4 enchufes intercambiables
Tipo de motor 12 V CC
Modos de funcionamiento Presostato
Garantía y oferta de servicio 5 años