Learn More
Buerkle™ Mini ViscoSampler de acero inoxidable V4A
Código de producto. 10461151 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
50 ml
75 mL
Dimensiones (L x An):
600 x 15 mm
1000 x 15 mm
1500 x 15 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (L x An) unitSize
10461151 30 mL 600 x 15 mm cada uno
10461341 50 ml 1000 x 15 mm cada uno
10421731 75 mL 1500 x 15 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10461151
Marca: Buerkle™ 53411060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mini ViscoSampler de acero inoxidable V4A Buerkle™ para sustancias viscosas como pastas, barro, cremas, aceites.
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404), sellos PTFE
  • Esterilizable
  • Ideal para la industria farmacéutica y cosmética
  • La muestra se extrae con la varilla de la bomba y. se transporta directamente al recipiente de muestreo
  • Fácil limpieza para un muestreo perfecto
  • Dependiendo de la viscosidad, la punta de succión desmontable puede equiparse con ventosas de 2 mm a 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mini Viscossampler
Material Acero inoxidable (V4A), PTFE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Punta de aspiración de 2 mm
Capacidad (métrico) 30 mL
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la industria farmacéutica y cosmética
Dimensiones (L x An) 600 x 15 mm
Longitud (métrico) 600 mm