Learn More
RUBIS Minipinzas
Código de producto. 11793426
Encompass_Preferred
Click to view available options
Estilo de punta:
Puntiagudo, ultrafino
Punto fino afilado
Redondo, Plano, Fino
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11793426
Marca: RUBIS 3M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mini Pinzas - Antimagnéticas/Antiácidos SS
  • Minipinzette
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr effektiv in engen Räumen
  • Ausgezeichnet für den Einsatz unter dem Mikroskop
  • Zuverlässig
  • LÖSUNG: 70 mm – 2,75 in.
Especificaciones
Estilo de punta Puntiagudo, ultrafino
Longitud (imperial) 2.76 in.
Material Acero inoxidable antiácido/antimagnético
Longitud (métrico) 70 mm
Tipo de producto Pinzas pequeñas
Cantidad Each
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.