Descripción
Los sistemas de minitubos Axygen™ están disponibles en un solo minitubo de 0,65 ml o en un solo minitubo de 1,1 ml. También están disponibles en formato de tira de 8 o 12 tapones. Las gradillas de sistema de minitubos son compatibles con Beckman Coulter, Tecan y otras estaciones de trabajo de automatización.
- La gradilla cuenta con un diseño de tapa unidireccional y rejilla alfanumérica
- Los anillos de condensación moldeados en la tapa minimizan la contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | Tira de 12 tapones |
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
| Formato | Strip |
| Para utilizar con (aplicación) | Garantiza la identificación positiva de muestras |
| N.° por paquete | 80/Paq. |
| Envase | 80 tiras/paquete, 5 paquetes/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Tira |