Includes
- 2 palas de 10/15 ml
- 2 palas de 5/7 ml
- 2 palas de 1,5/2 ml
- 1 pala de 50 ml
- Tamaño reducido
- Indicador digital de RPM
- Motor sin mantenimiento y funcionamiento silencioso
- Las palas se ajustan/intercambian fácilmente: cada pala se puede ajustar de 0 a 90°
- Consiga una mezcla más eficaz con el modo “agitación”
- La agitación se produce cada 40 grados en el ciclo rotatorio
- Combinación de rotación y oscilación que proporciona una mezcla más eficaz
- Palas extra disponibles
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud del control de velocidad | ± 1 rpm |
| Intervalo de velocidad | De 10 rpm a 40 rpm |
| Tensión | 100/240 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 40 °C |
| Admite | Tubos |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE, Reino Unido y CN |
| N.º de posiciones |
|
| Garantía y oferta de servicio | 2 años |