Learn More
Ohaus™ Mini agitador
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Modelo:
HSMNST4CAL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Unidades resistentes y compactas que calientan y agiten hasta 1000 ml de líquido
- Las partes superiores de cerámica cuentan con una placa superior reflectante blanca resistente a productos químicos y fácil de limpiar
- El termostato bi-metálico ofrece un control fiable de la temperatura
- El potente calentador alcanza la temperatura máxima en apenas unos minutos
- El potente motor y el imán proporcionan una agitación fiable y uniforme
- Diseño compacto para ahorrar espacio en la mesa de trabajo
- El soporte de varilla integrado con pomo de bloqueo acepta soporte opcional kit de hélice y pinza
- Nuevo diseño ergonómico
- Las placas calefactoras y los agitadores de placa calefactora hierven 300ml de agua en solo 18 minutos
- Ideal para entornos educativos de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 100 a 1200 rpm |
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Dimensiones (L x An) | 20,10 cm x 15,20 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 20,1 x 15,2 x 12,7 cm |
| Altura (imperial) | 5,00 in |
| Altura (métrico) | 12,700 cm |
| Longitud (imperial) | 7,90 in |
| Longitud (métrico) | 20,10 cm |
| Área de la superficie de la placa superior (imperial) | 4 x 4 in |
| Área de la superficie de la placa superior (métrico) | 10,2 x 10,2 cm |
| Mostrar más |