Descripción
- Las minicolumnas de centrifugación son la solución ideal para tratar pequeños volúmenes en combinación con las resinas de selección.
- Se adaptan a todas las microcentrífugas y son compatibles con todos los tubos estándar de 1,5 ml o 2,0 ml.
- Las minicolumnas de centrifugación se suministran con filtros insertados de 10 µm, tapones de rosca y tapones de cierre
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido del kit | 50 columnas |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación rápida de proteínas recombinantes |
Para uso exclusivo en investigación.