Learn More
GPE Scientific™ Homogeneizador de la serie Mini sin mango
Código de producto. 11776763
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11776763 0,1 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11776763
Marca: GPE Scientific™ 20404F
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El homogeneizador de la serie Mini GPE Scientific™ sin mango está fabricado en vidrio de borosilicato de alta calidad y es perfecto para trabajar con microtejidos.
  • Fabricado en vidrio de borosilicato de alta calidad
  • Perfecto para trabajar con microtejidos
  • Se suministra completo.
  • Totalmente esterilizable en autoclave.
  • Los cuerpos están fabricados en vidrio de precisión transparente.
  • Las manos de mortero cuentan con vidrio esmerilado.
Especificaciones
Holgura (métrico) Entre 0,152 y 0,254mm
Diámetro exterior (métrico) Diámetro de la mano de mortero: 3,65 mm
Capacidad (métrico) 0,1 ml
Longitud (métrico) Longitud de la cámara: 31mm