Learn More
Buerkle™ Kit de muestreo ambiental MiniSampler
Código de producto. 10680543 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Muestreo general
Muestreo ultrapuro
Material:
PTFE
Polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
No es adecuado para ácidos agresivos. Los vapores podrían destruir la bomba.
Código de producto. 10680543
Marca: Buerkle™ 53050110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No es adecuado para ácidos agresivos. Los vapores podrían destruir la bomba.
Elija entre el modelo de PE para el muestreo general o el modelo de PTFE para el muestreo ultrapuro. Los kits de muestreo ambiental MiniSampler de Buerkle™ son ideales para el muestreo de barriles, recipientes, depósitos y otras unidades de almacenamiento de líquidos de gran volumen.
  • El líquido de muestra solo entra en contacto con la manguera de succión y botella de muestra original que minimiza la posibilidad de contaminación cruzada
  • Los frascos se sellan inmediatamente después de tomar la muestra
  • La manguera de succión desechable se puede sustituir rápidamente asegurándose de que las muestras son no está contaminado
  • Si es necesario, se puede utilizar una manguera nueva para cada muestra
  • La manguera de 8 mm puede llegar a áreas de muestreo estrechas y aparentemente inaccesibles
  • También es adecuado para aceites viscosos
  • Se completa con una práctica caja de transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Minimuestreador
Material PTFE
Descripción Altura máxima de succión: 5 m
Incluye Bomba de vacío, 1 frasco de PFA de 180 ml, manguera de succión de 5 m de PTFE (6 x 8 mm), 1 cortador de manguera, 1 peso de manguera de acero inoxidable AISI 304, 20 precintos para frascos Seal-It
Para utilizar con (aplicación) Muestreo ultrapuro