Descripción
- El líquido de muestra solo entra en contacto con la manguera de succión y botella de muestra original que minimiza la posibilidad de contaminación cruzada
- Los frascos se sellan inmediatamente después de tomar la muestra
- La manguera de succión desechable se puede sustituir rápidamente asegurándose de que las muestras son no está contaminado
- Si es necesario, se puede utilizar una manguera nueva para cada muestra
- La manguera de 8 mm puede llegar a áreas de muestreo estrechas y aparentemente inaccesibles
- También es adecuado para aceites viscosos
- Se completa con una práctica caja de transporte
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Minimuestreador |
| Material | Polietileno |
| Descripción | Altura máxima de succión: 5 m |
| Incluye | Bomba de vacío, 10 frascos de PE de 100 ml, manguera de succión de 10 m de PE (6 x 8 mm), 1 cortador de manguera, 1 peso de manguera de acero inoxidable de V2A (1.4301), 20 precintos para frascos Seal-It |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo general |