Learn More
Dostmann Electronic™ Termómetro Mini-K
Descripción
- Adecuado para el mercado de la climatización para comprobar las condiciones climáticas, mediciones industriales de laboratorio, industria petroquímica
- A prueba de agua
- Función de RETENCIÓN
- Función de APAGADO AUTOMÁTICO
- Intercambiable entre °C/ °F
Especificaciones
Especificaciones
| Modelo | Proscan 520 |
| Resolución | Resolución óptica: 40:1 |
| Peso (métrico) | 550 g |
| Temperatura máxima | Infrarrojos: 760 °C, termopar: de 1370 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | Infrarrojos: -32 °C, termopar: de -64 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -32 °C a +760 °C (infrarrojos), de -64 °C a +1370 °C (termopar) |
| Batería, tipo | 9 V |
| Exactitud | ±1,0 °C |
| Pantalla | LCD digital |
| Anchura (métrico) | 64 mm |