Learn More
Buerkle™ Mini cilindro de inmersión
Código de producto. 10605453 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Observe las directrices a prueba de ex al tomar muestras de líquidos inflamables. Utilice únicamente cables de bajada conductivos hechos de material no-productor de chispas y carretes de mano conductivos con conexión a tierra.
Código de producto. 10605453
Marca: Buerkle™ 53655000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Observe las directrices a prueba de ex al tomar muestras de líquidos inflamables. Utilice únicamente cables de bajada conductivos hechos de material no-productor de chispas y carretes de mano conductivos con conexión a tierra.
Para la toma de muestras de líquidos en lugares estrechos donde el acceso es difícil. También se puede utilizar en tubos de inmersión curvos y barriles con aberturas estrechas. Diámetro de solo 32 mm. Los recipientes de inmersión se utilizan en varias áreas para recoger líquidos para el muestreo. Bürkle fabrica la colección más completa con diferencia de recipientes de inmersión, el producto adecuado para cada uso por así decirlo
Para el muestreo de líquidos en lugares confinados donde el acceso es difícil, de para tubos de muestreo y barriles con aberturas estrechas. Diámetro de solo 32 mm.
  • Contenido de 50 ml
  • Altura de 180 mm
  • Peso: 350 g
  • Acero inoxidable V2A (1.4301)
  • La parte superior atornillada facilita la limpieza.
  • Solicite por separado el cable de descenso adecuado y el molinete manual
  • Probado para su uso en la zona 0 de protección ex
  • Categorías de explosión IIA y IIB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 50 mL
Diámetro exterior (métrico) 32 mm
Altura (métrico) 180 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt