Learn More
Ohaus™ Placa calefactora, cerámica
Código de producto. 15732699 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
20,1 x 15,2 x 12,7 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15732699
Marca: Ohaus™ 30392012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forma: Cuadrada; Tamaño: 10 x 10 cm (4 x 4 pulg)
  • Unidades resistentes y compactas que calientan y agiten hasta 1000 ml de líquido
  • Las partes superiores de cerámica cuentan con una placa superior reflectante blanca resistente a productos químicos y fácil de limpiar
  • El termostato bi-metálico ofrece un control fiable de la temperatura
  • El potente calentador alcanza la temperatura máxima en apenas unos minutos
  • El potente motor y el imán proporcionan una agitación fiable y uniforme
  • Diseño compacto para ahorrar espacio en la mesa de trabajo
  • El soporte de varilla integrado con pomo de bloqueo acepta soporte opcional kit de hélice y pinza
  • Nuevo diseño ergonómico
  • Las placas calefactoras y los agitadores de placa calefactora hierven 300ml de agua en solo 18 minutos
  • Ideal para entornos educativos de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa caliente, Mini, HSMNHP4CAL, EU
Material de la placa superior Cerámica
Tipo de controlador Analógico
Tamaño 4 x 4 pulg
Fondo (imperial) 7,90 in
Fondo (métrico) 20,10 cm
Altura (imperial) 5,00 in
Longitud (imperial) 7,90 in
Anchura (imperial) 6,00 in
Altura (métrico) 12,700 cm
Longitud (métrico) 20,10 cm
Anchura (métrico) 15,20 cm
Amperaje 0,9 A
Requisitos eléctricos 230 V, 0,9 A, 50/60 Hz
Características de seguridad CETUV
Tamaño máx. del recipiente 1 l
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente
Certificaciones/conformidad CE, TUV
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20,1 x 15,2 x 12,7 cm