Learn More
Ohaus™ Placa calefactora, cerámica
Código de producto. 15752699 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15752699
Marca: Ohaus™ 30392033
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forma: Cuadrada; Tamaño: 10 x 10 cm (4 x 4 pulg)
  • Las placas calientes, agitadores y agitadores con placa calefactora OHAUS Basic Mini son unidades compactas y resistentes que calientan y agitan hasta 1000ml de líquido
  • Las partes superiores de cerámica cuentan con una placa superior reflectante blanca resistente a productos químicos y fácil de limpiar
  • El termostato bi-metálico ofrece un control fiable de la temperatura
  • El potente calentador alcanza la temperatura máxima en apenas unos minutos
  • El potente motor y el imán proporcionan una agitación fiable y uniforme
  • Diseño compacto para ahorrar espacio en la mesa de trabajo
  • El soporte de varilla integrado con pomo de bloqueo acepta soporte opcional kit de hélice y pinza
  • Nuevo diseño ergonómico
  • Las placas calientes y los agitadores con placa calefactora hierven 300 ml de agua en solo 18 minutos
  • Ideal para entornos educativos de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa caliente, Mini, fija, HSMNHP4CFT, UE
Material de la placa superior Cerámica
Tipo de controlador Analógico
Tamaño 4 x 4 pulg
Fondo (imperial) 7,90 in
Fondo (métrico) 20,10 cm
Altura (imperial) 5 in
Longitud (imperial) 7,9 in
Anchura (imperial) 6 pulg
Altura (métrico) 12,7 cm
Longitud (métrico) 20,1 cm
Anchura (métrico) 15,2 cm
Amperaje 0,9 A
Requisitos eléctricos 230 V, 0,9 A, 50/60 Hz
Características de seguridad CETUV
Tamaño máx. del recipiente 1 l
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente