Learn More
Thermo Scientific™ Mini 900 Contamination and Radiation Monitors
Código de producto. p-4531292 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Tubo GM de ventana final de mica fina tipo 900EP15
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11970737
Marca: Thermo Scientific™ MFG004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los monitores de contaminación y radiación Thermo Scientific™ Mini 900 se utilizan como unidad de recuento de radiaciones que puede utilizarse en modo portátil o de sobremesa y admite una gran variedad de sondas diferentes.
Los monitores de contaminación y radiación Thermo Scientific™ Mini 900 se utilizan como unidad de recuento de radiaciones que puede utilizarse en modo portátil o de sobremesa y admite una gran variedad de sondas diferentes. Se trata de diseños especialmente interesantes en aplicaciones de higiene industrial; medidor de radiación reconocido, fiable, práctico y asequible.
  • Medidor de escala logarítmica grande; la escala abierta en el extremo inferior muestra los niveles de fondo, los niveles altos aparecen sin necesidad de conmutador
  • El altavoz proporciona una estimación audible de la intensidad de radiación. La alarma se puede configurar para que se active en cualquier nivel de la escala.
  • Funcionamiento con pilas o red eléctrica mediante unidad de alimentación independiente; cargador interno de corriente constante para pilas recargables incluido
  • Carcasa de aluminio de poco peso
  • Manual de uso completo con tablas, curvas de respuesta a las radiaciones y otra información útil
  • Disponible con distintas configuraciones
  • Funcionamiento a pilas o corriente
  • Muy asequible
  • Empaquetado en una carcasa de aluminio ligero y duradero
  • Equipado con GM o sonda de centelleo opcional, medidor de escala logarítmicamente coincidente y cable extensible
  • Los modelos Mini 900E y Mini 900EP15 están disponibles en escalas de recuentos por segundo o por minuto
Tipo R:
  • Monitorización de tasas de dosificación de alto nivel; Monitor con escala en el rango de 0,5 a 5000 μSv h-1 (0,05 a 500 mR/h)
  • Tubo G-M compensado para ofrecer una respuesta útil de entre 45 keV y 1,5 MeV y superior
  • No recomendado para monitorización de radiaciones X procedentes de aparatos que funcionen por debajo de 75 kVp
Tipo G:
  • Monitorización del rendimiento para tasas de dosificación medioambiental baja y sensibilidad alta
  • Con escala para el rango de 0,05 a 75 μSv h-1 (0,005 a 7,5 mR/h)
  • Intervalo de energía útil: 55 keV a 1,5 MeV y superior
  • No adecuado para monitorización de radiaciones X
Tipo D:
  • Utiliza un tubo G-M compensado parcialmente para obtener una respuesta de energía baja ampliada
  • Con escala para el rango de 0,5 a 1.000 μSv h-1 (0,05 a 100 mR/h)
  • Intervalo de energía útil: 30 keV a 1,5 MeV pero la respuesta se mantiene baja hasta 17 keV como mínimo
  • Adecuado para medir radiaciones de un aparato de rayos X que funcione a o por encima de 45 kVp
Tipo X:
  • Con escala de 0,5 a 2000 recuentos por segundo
  • Utiliza un tubo G-M en la ventana de extremo final sin compensación de energía
  • Sensible a radiaciones por debajo de 10 keV
  • Adecuado para localizar fugas de rayos X de una gran variedad de sistemas, incluidos los equipos de alta tensión
  • No indicado para realizar mediciones, pero adecuado como dispositivo de comprobación relativa
Incluye:
Pilas alcalinas, sonda, cable y manual de instrucciones
Recomendada para:
  • Investigación
  • Hospitales
  • Laboratorios industriales
  • Laboratorios académicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad El monitor cumple los requisitos de la publicación 325 de la International Technical Commission (Comisión técnica internacional)
Descripción Tubo GM de ventana final de mica fina tipo 900EP15
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 180 x 110 x 165 mm (7 x 4,5 x 6,5 pulg)
Tipo de batería 6 pilas AA, alcalinas (IEC LR6) o recargables (IEC KR 15/51)
Tipo de producto Monitor de contaminación y radiación
Altura (imperial) 6,5 in
Longitud (imperial) 7 pulg
Tipo de detector Tubo G-M de halógeno templado
Anchura (métrico) 11 cm
Peso (métrico) 1 kg
Para utilizar con (aplicación) Investigación; hospitales; laboratorios Industriales; laboratorios académicos
Tensión Suministro de tubos: De 300 a 700 V; alimentación principal: 12 - 18 V
Anchura (imperial) 4,5 in
Duración de la batería De 300 h a 4 h/día
Peso (imperial) 2,2 lb
Longitud (métrico) 180 mm
Altura (métrico) 16,5 cm