Learn More
SPEX CertiPrep™ Kit de pruebas de minerales
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
Descripción
Kit de pruebas de minerales Claritas grado PPT para ICP-MS, 1000 μg/ml (1000 ppm), 6 cada 30 ml
El kit contiene:
- Calcio, 1,000 μg/ml, para ICP-MS, 30 ml matriz: 2 % de HNO3
- Hierro, 1,000 μg/ml, para ICP-MS, 30 ml matriz: 2 % de HNO3
- Potasio, 1000 μg/ml, para ICP-MS, 30 ml matriz: 2 % de HNO3
- Magnesio, 1000 μg/ml, para ICP-MS, 30 ml matriz: 2 % de HNO3
- Sodio, 1000 μg/ml, para ICP-MS, 30 ml matriz: 2 % de HNO3
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 2 % de HNO3 |
| Volumen (métrico) | 30 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Pruebas de minerales |
| Cantidad | 30 mL |
| Requisitos de almacenamiento | Ambiente |
| Tipo | Certified Reference Material |