Learn More
Thermo Scientific™ Glutamato modificado con minerales
Código de producto. p-7113094
Change view
Click to view available options
Tipo de medios:
MMGA (embotellado)
MMGA 2X Fuerza + DurhamTube
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Tipo de medios unitSize
12726989 MMGA (embotellado) paquete de 24
12736989 MMGA 2X Fuerza + DurhamTube paquete de 24
2 options
Código de producto. 12726989
Marca: Thermo Scientific™ BO0541E
Enriquezca e identifique las especies pertenecientes al grupo de bacterias coliformes en muestras alimentarias y de agua con estos frascos preparados.
Enriquezca e identifique miembros del grupo de bacterias coliformes en muestras de agua y alimentos con el medio en frasco preparado de glutamato modificado con minerales Thermo Scientific™ Oxoid™. El contenido mineral del medio permite el cultivo y la enumeración superior de coliformes.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los frascos de medio de glutamato modificado con minerales prácticos, precargados y listos para su uso.
  • Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
  • Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
  • Larga vida útil: hasta 12 meses.
  • Rendimiento superior al del caldo MacConkey en la detección de E. coli2.
  • Medio de elección para la detección de pequeñas cantidades de E. coli en agua clorada.
  • Aísla eficazmente la E. coli del agua de mar.
El medio de glutamato modificado con minerales fue desarrollado por los laboratorios de Oxoid y de Metropolitan Water Board y se basa en la fórmula descrita por Gray1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Morado, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formato Frasco universal
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de medios MMGA (embotellado)
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 6,7 ± 0,1
Tipo de empaquetado 24 frascos universales con tapones de rosca en una caja
Cantidad 24/paq.