Learn More
Thermo Scientific™ Glutamato modificado con minerales
Descripción
Enriquezca e identifique miembros del grupo de bacterias coliformes en muestras de agua y alimentos con el medio en frasco preparado de glutamato modificado con minerales Thermo Scientific™ Oxoid™. El contenido mineral del medio permite el cultivo y la enumeración superior de coliformes.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los frascos de medio de glutamato modificado con minerales prácticos, precargados y listos para su uso.
- Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
- Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
- Larga vida útil: hasta 12 meses.
- Rendimiento superior al del caldo MacConkey en la detección de E. coli2.
- Medio de elección para la detección de pequeñas cantidades de E. coli en agua clorada.
- Aísla eficazmente la E. coli del agua de mar.
El medio de glutamato modificado con minerales fue desarrollado por los laboratorios de Oxoid y de Metropolitan Water Board y se basa en la fórmula descrita por Gray1
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Morado, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Formato | Frasco universal |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de medios | MMGA (embotellado) |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 6,7 ± 0,1 |
| Tipo de empaquetado | 24 frascos universales con tapones de rosca en una caja |
| Cantidad | 24/paq. |