Learn More
Cole-Parmer™ Miltex™ Iris Tissue Forceps
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10,16 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Precision cutting and holding surfaces
- Ratcheting lock mechanisms
- Non-glare finish
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Straight |
| Longitud (imperial) | 4 in. |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 10,16 cm |
| Tipo de producto | Precision-grade Iris Tissue Forceps |
| Tipo | Iris Tissue Forceps |