Learn More
Honeywell Safety Products™ Millenia Safety Glasses
Click to view available options
Color de marco:
Azul
Negro
Plata
Tinción de lente:
Amarillo
Plata, espejo
Transparente
Incluye:
Retenedor Flexicord
Retenedor separable y ajustable Flexicord
Revestimiento de lente:
Resistente a impactos, Antivaho, Anti-UV
Resistente a impactos, Resistente a los arañazos, Anti-UV
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Gafas de seguridad de moda con lente plano, diseño envolvente con lente resistente a la abrasión y protectores laterales integrales. Disponibles en una amplia gama de colores de lentes y monturas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | PPE 2 de categoría CE, garantía de calidad ISO 9001/2000, número de certificado CE EC1131, número de declaración CE EC1131 |
| Revestimiento de lente | Resistente a impactos, Resistente a los arañazos, Anti-UV |
| Tinción de lente | Plata, espejo |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrias de administración, agricultura, automoción, aviación, edificación y construcción, energía o electricidad, pesca, logística, mantenimiento, construcción naval, transporte, servicios públicos y de la madera |
| Color de marco | Negro |
| Incluye | Retenedor Flexicord |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 32 g |
| Lens Material | Policarbonato |
| Mostrar más |