Learn More
Thermo Scientific™ Milk Plate Count Agar (Dehydrated)
Código de producto. p-200112476
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10750944 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10750944
Marca: Thermo Scientific™ CM0681B
Isolate and enumerate microorganisms in milk and dairy products with this medium while conforming to ISO standards.
Isolate and enumerate microorganisms in milk and dairy products with Thermo Scientific™ Oxoid™ Milk Plate Count Agar (Dehydrated). Milk Plate Count Agar is equivalent to the medium recommended by British Standard Institution1 and International Organization for Standardization2.
La leche líquida y otros productos lácteos son muy perecederos y se pueden estropear en pocos días. Las bacterias presentes en productos lácteos pueden causar alteraciones o enfermedades. Las enfermedades cuyo origen es el consumo de productos lácteos se suelen asociar a Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Camplylobacter jejuni y Escherichia coli O157: H7.
El Agar para recuento en placa de leche se recomienda para el recuento de microorganismos en leche líquida, helado, leche en polvo y suero. La triptona del medio proporciona aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas complejas. El extracto de levadura proporciona vitaminas. La adición de leche desnatada al medio permite que las condiciones sean óptimas para los microorganismos que crecen en la leche.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: Patrones del Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (NMKL).
Descripción Agar para recuento en placa de leche (con leche desnatada sin antibióticos)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 25,6 l