Learn More
Brady™ Caja de seguridad de grupo metálica portátil de acero laminado dulce
Código de producto. p-8001140
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11751915
Marca: Brady™ 065672
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Simplifica el bloqueo de equipos grandes
  • La caja de seguridad de acero pesado almacena las llaves después de que la máquina o el proceso esté bloqueado
  • Cada miembro autorizado del equipo de trabajo añade un candado personal o dispositivo de etiquetado en la caja de bloqueo de grupo
  • Garantiza que ningún empleado tenga acceso a menos que todos los empleados hayan retirado sus cerraduras o etiquetas
  • Acepta hasta 13 cerraduras individuales
Especificaciones
Tipo de producto Caja de seguridad de grupo metálica
Alternate Part Number STEEL PORTABLE GROUP LOCK BOX YLW
Color Amarillo
Cantidad 1 unidad